Learn More
Hellma™ Cylindrical cell far UV quartz 0.2mm light path 170μL Hellma
Codice prodotto. 12731705
Cambia vista
Click to view available options
Lightpath:
0.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lightpath Dimensione della confezione
12731705 0.2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12731705 Fornitore Hellma™ N. del fornitore 1210.2040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    487.00€ / pezzi 1
    Risparmia 48.00€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026