Learn More
Hellma™ Cylindrical cell far UV quartz 1mm light path 280μL Hellma
Codice prodotto. 12781695
Cambia vista
Click to view available options
Lightpath:
1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lightpath Dimensione della confezione
12781695 1 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12781695 Fornitore Hellma™ N. del fornitore 121140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    487.00€ / pezzi 1
    Risparmia 48.00€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 18-11-2026