Learn More
Hellma™ Cylindrical cell far UV quartz 2mm light path 560μL Hellma
Codice prodotto. 12791695
Cambia vista
Click to view available options
Lightpath:
2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lightpath Dimensione della confezione
12791695 2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12791695 Fornitore Hellma™ N. del fornitore 120000240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    264.00€ / pezzi 1
    Risparmia 26.00€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026