Learn More
Hellma™ Cylindrical cell far UV quartz 5mm light path 1400μL Hellma
Codice prodotto. 12701705
Cambia vista
Click to view available options
Lightpath:
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lightpath Dimensione della confezione
12701705 5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12701705 Fornitore Hellma™ N. del fornitore 120540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00€
    253.00€ / pezzi 1
    Risparmia 24.00€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026