Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti contagocce cilindrici con tappo in vetro
Descrizione
- With NS socket and cone
- With scale (approx. volume/mL)
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Cone Size | 29/32 NS |
| Graduato | Sì |
| Include | w/o Pressure Equalizing Tube |
| Product Type | Imbuto contagocce |