Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindrical Dropping Funnels with Glass Plug
Codice prodotto. 10200891
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10200891 500 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10200891 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 04155814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    126.56€ / pezzi 2
    Risparmia 85.44€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Cylindrical shaped dropping funnel with NS socket and NS cone
  • Solid glass plug
  • With screwthread retaining device
  • Scale (approx. volume / mL)
  • With inscription label
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass
Cone Size NS 29/32
Graduato Yes
Include Glass plug
Graduazioni 10 mL
Dimensione del poro Bore 4.0 mm
Quantità 2