Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti contagocce cilindrici con tappo in PTFE
Beskrivelse
- With scale (approx. volume/mL)
- With pressure equalizing tube
- With screwthread retaining device
- Cylindrical shape with NS socket and cone
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Tekniske data
Tekniske data
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Graduato | Sì |
| Include | Pressure Equalizing Tube |
| Numero giunto | 29/32 NS |
| Product Type | Imbuto contagocce |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?