Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Dropping Funnels with PTFE plug
Codice prodotto. 10529241
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10529241 100 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10529241 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 04173711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    104.88€ / pezzi 2
    Risparmia 61.12€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Made borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Dropping Funnels with PTFE Plug are excellent for transferring liquids.
  • Made of borosilicate glass
  • Cylindrical shape with NS socket and NS cone
  • With PTFE plug, with screwthread retaining device,
  • With scale
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass
Graduato Yes
Graduazioni 2 mL
Dimensione del poro 2.5 mm bore
Quantità 2