Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindrical Dropping Funnels with PTFE Plug
Descrizione
- PTFE plug
- With screwthread retaining device
- Scale (approx. volume / mL)
- With inscription label
- Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Cone Size | NS 14/23 |
| Graduato | Yes |
| Graduazioni | 0.5 mL |
| Dimensione del poro | Bore 2.5 mm |
| Quantità | 2 |