Learn More
Kartell™ Vasi cilindrici con tappo con nervature
Product Code. 10253901
Change view
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 ml
120 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Unit Size:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Unit Size
10253901 2000 ml pezzi 10
10739661 70 ml pezzi 100
10254521 120 mL pezzi 100
12543197 250 ml pezzi 50
11959848 500 ml pezzi 50
12368550 1000 ml pezzi 20
10515241 1500 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10253901 Supplier Kartell™ Supplier No. 0156800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.50€
    23.77€ / pezzi 10
    Risparmia 15.73€
    39% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Realizzati in HDPE per garantire robustezza ottimale in un contenitore leggero. I vasi cilindrici Kartel™ con tappo zigrinato sono contenitori economici a basso impatto ambientale per polveri, paste e solidi.
Manufactured from HDPE for optimum strength in a lightweight container. Kartell™ Cylindrical Jars with Ribbed Cap offer an economical jar with low environmental impact for powders, pastes and solids.
  • Exceptionally wide mouth bottles with insert and cap
  • Ribbed cap for improved grip
  • Leakproof
  • Suitable for foodstuff per Framework Regulation (EC) 1935/2004 and Commission Regulation (EU) 10/2011
Specifications
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo 87 mm
Da utilizzare con (applicazione) Laboratorio
Include Insert and Ribbed Cap
Materiale Vetro borosilicato
N. per confezione Confezione da 10
Quantità 1
Closure Included Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 235 mm
Diametro (sistema metrico) 235 mm
Tipo di chiusura Con nervatura
Certificazione/Conformità Regolamento CE 1935/2004, Regolamento CE 10/2011