Learn More
Kartell™ Vasi cilindrici con tappo con nervature
Codice prodotto. 10515241
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 ml
120 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10515241 1500 ml pezzi 10
10739661 70 ml pezzi 100
10254521 120 mL pezzi 100
12543197 250 ml pezzi 50
11959848 500 ml pezzi 50
12368550 1000 ml pezzi 20
10253901 2000 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10515241 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0156900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00€
    21.17€ / pezzi 10
    Risparmia 0.83€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Realizzati in HDPE per garantire robustezza ottimale in un contenitore leggero. I vasi cilindrici Kartel™ con tappo zigrinato sono contenitori economici a basso impatto ambientale per polveri, paste e solidi.
Manufactured from HDPE for optimum strength in a lightweight container. Kartell™ Cylindrical Jars with Ribbed Cap offer an economical jar with low environmental impact for powders, pastes and solids.
  • Exceptionally wide mouth bottles with insert and cap
  • Ribbed cap for improved grip
  • Leakproof
  • Suitable for foodstuff per Framework Regulation (EC) 1935/2004 and Commission Regulation (EU) 10/2011
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1500 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo 87 mm
Da utilizzare con (applicazione) Laboratorio
Include Insert and Ribbed Cap
Materiale Vetro borosilicato
N. per confezione Confezione da 10
Closure Included Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 182 mm
Diametro (sistema metrico) 111 mm
Tipo di chiusura Con nervatura
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Regolamento CE 1935/2004, Regolamento CE 10/2011
Product Type Bottiglie da laboratorio