Learn More
Kartell™ Vasi cilindrici con tappo con nervature
Codice prodotto. 12543197
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 ml
120 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12543197 250 ml pezzi 50
10739661 70 ml pezzi 100
10254521 120 mL pezzi 100
11959848 500 ml pezzi 50
12368550 1000 ml pezzi 20
10515241 1500 ml pezzi 10
10253901 2000 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12543197 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0156500
Realizzati in HDPE per garantire robustezza ottimale in un contenitore leggero. I vasi cilindrici Kartel™ con tappo zigrinato sono contenitori economici a basso impatto ambientale per polveri, paste e solidi.
Manufactured from HDPE for optimum strength in a lightweight container. Kartell™ Cylindrical Jars with Ribbed Cap offer an economical jar with low environmental impact for powders, pastes and solids.
  • Exceptionally wide mouth bottles with insert and cap
  • Ribbed cap for improved grip
  • Leakproof
  • Suitable for foodstuff per Framework Regulation (EC) 1935/2004 and Commission Regulation (EU) 10/2011
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Indicato per polveri, campioni solidi, sostanze cremose o semisolide, cristalli e sostanze igroscopiche
Include Insert and Ribbed Cap
Materiale HDPE
N. per confezione Confezione da 72
Quantità 1
Certificazione/Conformità Regolamento CE 1935/2004, Regolamento CE 10/2011
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 94 mm
Product Type Bottiglia
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Tipo di chiusura Con nervatura