Learn More
Lovibond™ Cylindrical Nessler Tube
Codice prodotto. 10562055
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
1 paio
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10562055 50 mL 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10562055 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 353060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    84.47€ / 1 paia
    Risparmia 30.53€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
For use in colorimetric analysis, such as APHA color.
  • Supplied in a pair
  • 50mL capacity
  • Path length of 113mm
  • For use with the Nessleriser System 2150
Order Info
ForUseWithEquipment
Specifica
Volume (sistema metrico) 50 mL
Lunghezza (sistema metrico) 113 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nessleriser System 2150
Quantità 2 Pack