Learn More
Chem-Tainer Low-Profile Cylindrical Tank, PE
Codice prodotto. 11786138 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
45 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11786138 45 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11786138 Fornitore Chem-Tainer N. del fornitore 0692560
Spedizione stimata: 08-02-2027
Low-profile design of the PE Cylindrical Tank allows for convenient mixing and filling.
  • Resins are FDA compliant.
  • The self supporting, translucent PE tanks have excellent chemical and impact resistance.
  • Polyethylene covers with a flexible PP hinge and stainless steel (SS) rivets are sold separately.
Specifica
Spessore della parete 47.6 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 381 mm
Tipo Tank
Materiale Polyethylene
Capacità (sistema imperiale) 12 gal.
Capacità (sistema metrico) 45 L
Altezza (sistema imperiale) 16 in.
Altezza (sistema metrico) 40.6 cm
N. per confezione 1 Ea.