Learn More
Fisherbrand™ Cylindrical PTFE or Glass Stir Bars
Codice prodotto. 16265741 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
35mm
40 mm
45 mm
50 mm
50mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4,5 mm
4.5mm
6 mm
6mm
6 mm
7 mm
8mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
16265741 50mm 8mm pezzi 10
11834792 6 mm 3 mm pezzi 10
11888932 15mm 6mm pezzi 10
11808952 25 mm 8 mm pezzi 10
11878902 80 mm 10 mm pezzi 5
11868852 35mm 6mm pezzi 10
11868942 40 mm 8 mm pezzi 10
14821371 30 mm 6 mm pezzi 10
11858852 12 mm 4,5 mm pezzi 10
11587792 50 mm 6 mm pezzi 5
11868902 13 mm 6 mm pezzi 10
11828901 13 mm 8 mm pezzi 10
11848942 15mm 4.5mm pezzi 10
11858922 20 mm 6 mm pezzi 10
11868922 25 mm 6 mm pezzi 10
11858942 30 mm 7 mm pezzi 10
11898852 45 mm 8 mm pezzi 10
11888942 60 mm 10 mm pezzi 5
16215751 70 mm 10 mm pezzi 10
11878932 10 mm 6 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 16265741
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Realizzate con interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE. Le ancorette di agitazione cilindriche Fisherbrand™ in PTFE sono autoclavabili.
  • Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
  • Smooth, round profile for a wide variety of applications
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 8mm
Lunghezza (sistema metrico) 50mm
Quantità 5/Pk.
Forma Cilindrico