Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE
Codice prodotto. 16225721 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
8 mm
13 mm
20 mm
25 mm
60 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
5 mm
7 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
16225721 8 mm 3 mm pezzi 10
16225731 13 mm 10 mm pezzi 10
16265731 20 mm 7 mm pezzi 10
16285731 25 mm 5 mm pezzi 10
16295741 60 mm 10 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16225721
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Provides stable stirring action. Fisherbrand™ Cylindrical PTFE Stir Bars are a popular general-purpose stirrer for a wide variety of applications.
  • Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
  • Smooth, round profile for a wide variety of applications
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore White
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 8 mm
Quantità 10/Pk.
Forma Cylinder
Tipo PTFE Stir Bars Cylindrical