Learn More
Cowie Technology™ Cylindrical PTFE Stir Bars
Codice prodotto. 16245721 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
12 mm
40 mm
Diametro (sistema metrico):
4.5 mm
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
16245721 10 mm 6 mm pezzi 10
10613161 12 mm 4.5 mm Pezzo
10486671 40 mm 8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16245721
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides stable stirring action. Cowie Technology™ Cylindrical PTFE Stir Bars are a popular general-purpose stirrer for a wide variety of applications.
Provides stable stirring action. Cowie Technology™ Cylindrical PTFE Stir Bars are a popular general-purpose stirrer for a wide variety of applications.
  • Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
  • Smooth, round profile for a wide variety of applications
  • Sterilizzabile in autoclave
Spécification
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Quantità Confezione da 10
Forma Cilindrico
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.