Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE, set
Codice prodotto. 10226853 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
195 mm
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10226853 195 mm 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10226853
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per agitazione di uso generico con ampia varietà di applicazioni. Il set di scatole di ancorette di agitazione cilindriche Fisherbrand™ è realizzato in stampaggio isostatico di plastica PTFE pura con omologazione FDA.
  • Inerzia e assenza di perdite garantite
  • Profilo uniforme e arrotondato
  • Lucidati singolarmente per restare puliti più a lungo
  • Ogni set ne contiene due (2) 2 per ognuno dei seguenti formati:
6 x 10 mm
4.5 x 15 mm
6 x 20 mm
6 x 25 mm
6 x 30 mm
8 x 40 mm
8 x 50 mm
10 x 60 mm
10 x 70 mm
Specifica
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Dimensioni (L x P x A) 195 x 95 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Include 18 ancorette cilindriche, 2 ognuno di 10x6, 15x4.5
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Lunghezza (sistema metrico) 195 mm
Quantità 1/Ea.