Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel with Thermostatic Jacket and Withdrawal Valve, Threaded
Codice prodotto. 11586954
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
Include:
Laboratory Flange 100
Laboratory Flange 150
Laboratory Flange 60
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
11586954 500 mL Laboratory Flange 60 Pezzo
11542284 3 L Laboratory Flange 100 Pezzo
11552284 4 L Laboratory Flange 100 Pezzo
10812651 10 L Laboratory Flange 150 Pezzo
11562284 3 L Laboratory Flange 150 Pezzo
10332310 4 L Laboratory Flange 150 Pezzo
11572284 5 L Laboratory Flange 150 Pezzo
11582284 6 L Laboratory Flange 150 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11586954 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 06030158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00€
    755.29€ / pezzi 1
    Risparmia 434.71€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 20-01-2027
Cylindrical shape, with graduations
DURAN™ tubing, cylindrical shape with graduation, laboratory flange LF and withdrawal valve. Thermostatic jacket with either GL 14, GL 18, KF 15 or KF 25 connectors.
Specifica
Descrizione DURAN™ Tubing
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 385 mm
Include Laboratory Flange 60
Product Type Reaction vessel
Forma Cylindrical
Diametro (sistema metrico) esterno 90 mm