Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindrical Reaction Vessels
Codice prodotto. 11502294
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11502294 0.25 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11502294 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 06031149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00€
    765.16€ / pezzi 1
    Risparmia 444.84€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 20-01-2027
Cylindrical reaction vessel with thermostatic jacket and withdrawal valve
  • With graduations
  • With laboratory flange LF
  • With groove
  • Includes two connectors (with ball flanges KF 15)
  • Made of DURAN™ tubing
  • Delivery with 2 plastic olives GL14/18 and screw caps
Specifica
Descrizione Valve bore 10 mm, Flange 60
Diametro sistema metrico) interno tubo 60 mm
Capacità (sistema metrico) 0.25 L
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) Total - 300 mm, Inner - 170 mm
N. per confezione 1
Giunto a bussola KF 15
Graduated Yes
Diametro (sistema metrico) esterno 90 mm