Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Threaded
Codice prodotto. 11552244
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
3 L
5 L
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11552244 6 L Pezzo
10648170 2 L Pezzo
11522244 3 L Pezzo
11542244 5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11552244 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 06010485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00€
    1311.44€ / pezzi 1
    Risparmia 758.56€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 20-01-2027
Cylindrical shape, with graduations
DURAN™ tubing, cylindrical shape with graduation and laboratory flange LF. Thermostatic jacket with either GL 14, GL 18, KF 15 or KF 25 connectors.
Specifica
Descrizione DURAN™ Tubing
Capacità (sistema metrico) 6 L
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 485 mm
Include Laboratory Flange 150
Product Type Reaction vessel
Forma Cylindrical
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 190 mm