Learn More
Cowie Technology™ Box Set of 22 Cylindrical and Removable Ring PTFE Stir Bars
Codice prodotto. 10525359 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 10525359
Cowie Technology™ Box Set of 22 Cylindrical and Removable Ring PTFE Stir Bars includes an assortment of useful Cylindrical and Removable Ring Stirrer Bar sizes in a reusable container.
  • Includes 6 Cylindrical Stirrer Bars & 16 removable Ring Stirrer Bars 2 each of 13 x 10, 13 x 8, 20 x 8, 4 each of 25 x 8, 2 each of 32 x 8, 38 x 8, 42 x 10, 51 x 10, 51 x 8, 1 each of 38 x 10, 42 x 10 mm
  • Constructed of PTFE with encapsulated Alnico V magnet core
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore White
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Dimensioni (L x P x A) 195 x 95mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Include 6 Cylindrical Stirrer Bars & 16 removable Ring Stirrer Bars 2 each of 13 x 10, 13 x 8, 20 x 8, 4 each of 25 x 8, 2 each of 32 x 8, 38 x 8, 42 x 10, 51 x 10, 51 x 8, 1 each of 38 x 10, 42 x 10 mm
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Rivestimento PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 195 mm
Materiale PTFE
Quantità 1/Ea.
Tipo PTFE Stirrer Bars Box Set8