Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Cylindrical Separating Funnels with PTFE Plug
Codice prodotto. 10589271
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10589271 1000 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10589271 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 04026170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00€
    150.99€ / pezzi 2
    Risparmia 113.01€
    42% Sconto
Spedizione stimata: 24-12-2026
Separating funnel with cylindrical shape with straight discharge tube
  • With NS socket and PE stopper
  • PTFE plug
  • With screwthread retaining device
  • Scale (approx. volume / mL)
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Cone Size NS 29/32
Graduato Yes
Graduazioni 20 mL
Dimensione del poro Bore 6.0 mm
Quantità 2
Stopper Material PE