Learn More
BRAND™ Ancorette magnetiche in PTFE, cilindriche
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Förpackningsstorlek
Pezzo
pezzi 10
Beskrivelse
- In PTFE
- La superficie liscia e arrotondata fornisce un'efficace azione di agitazione.
- Adatte per applicazioni universali.
Tekniske data
Tekniske data
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 10/Pk. |
| Forma | Cylinder |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion