Learn More
- Home
- Products
- Hotplates and Stirrers
- Stirring Bars and Rods
- BRAND™ Ancorette magnetiche in PTFE, cilindriche
BRAND™ Ancorette magnetiche in PTFE, cilindriche
Codice prodotto. 11752513 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
25 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 11752513 | 25 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 12030922 | 8 mm | 1.5 mm | pezzi 10 |
| 11844070 | 5 mm | 2 mm | pezzi 10 |
| 11732513 | 10 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 10727671 | 108 mm | 27 mm | Pezzo |
| 11854070 | 6 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 12020922 | 8 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 12010922 | 3 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 11854140 | 12 mm | 4.5 mm | pezzi 10 |
| 12040922 | 15 mm | 4.5 mm | pezzi 10 |
| 11804080 | 10 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11758208 | 15 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11833960 | 30 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11762513 | 35 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 15704037 | 40 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 12050922 | 45 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 10094171 | 50 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 12060922 | 60 mm | 10 mm | pezzi 10 |
| 15714037 | 70 mm | 10 mm | pezzi 10 |
| 11864140 | 80 mm | 10 mm | pezzi 10 |
| 11894070 | 15 mm | 1.5 mm | pezzi 10 |
| 15221329 | 2 mm | 2 mm | pezzi 10 |
| 15601265 | 20 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 15241329 | 13 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 10019940 | 159 mm | 27 mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Codice prodotto.
11752513
Fornitore
BRAND™
N. del fornitore
137120
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
- In PTFE
- La superficie liscia e arrotondata fornisce un'efficace azione di agitazione.
- Adatte per applicazioni universali.
Specifica
Specifica
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 10/Pk. |
| Forma | Cylinder |
| Tipo | Magnetic Stir Bar |