Learn More
BRAND™ Ancorette magnetiche in PTFE, cilindriche
Codice prodotto. 11758208 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
11758208 15 mm 6 mm pezzi 10
12030922 8 mm 1.5 mm pezzi 10
11844070 5 mm 2 mm pezzi 10
11732513 10 mm 3 mm pezzi 10
10727671 108 mm 27 mm Pezzo
11854070 6 mm 3 mm pezzi 10
12020922 8 mm 3 mm pezzi 10
12010922 3 mm 3 mm pezzi 10
11854140 12 mm 4.5 mm pezzi 10
12040922 15 mm 4.5 mm pezzi 10
11804080 10 mm 6 mm pezzi 10
11752513 25 mm 6 mm pezzi 10
11833960 30 mm 6 mm pezzi 10
11762513 35 mm 6 mm pezzi 10
15704037 40 mm 8 mm pezzi 10
12050922 45 mm 8 mm pezzi 10
10094171 50 mm 8 mm pezzi 10
12060922 60 mm 10 mm pezzi 10
15714037 70 mm 10 mm pezzi 10
11864140 80 mm 10 mm pezzi 10
11894070 15 mm 1.5 mm pezzi 10
15221329 2 mm 2 mm pezzi 10
15601265 20 mm 6 mm pezzi 10
15241329 13 mm 3 mm pezzi 10
10019940 159 mm 27 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Product Code. 11758208 Supplier BRAND™ Supplier No. 137114
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
In PTFE. Le ancorette magnetiche cilindriche in PTFE BRAND™ sono adatte per applicazioni universali. La superficie liscia e arrotondata fornisce un'efficace azione di agitazione.
  • In PTFE
  • La superficie liscia e arrotondata fornisce un'efficace azione di agitazione.
  • Adatte per applicazioni universali.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 15 mm
Materiale PTFE
Quantità 10/Pk.
Forma Cylinder