Learn More
- Home
- Products
- Hotplates and Stirrers
- Stirring Bars and Rods
- BRAND™ Ancorette magnetiche in PTFE, cilindriche
BRAND™ Ancorette magnetiche in PTFE, cilindriche
Codice prodotto. 11833960 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
25 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 11833960 | 30 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 12030922 | 8 mm | 1.5 mm | pezzi 10 |
| 11844070 | 5 mm | 2 mm | pezzi 10 |
| 11732513 | 10 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 10727671 | 108 mm | 27 mm | Pezzo |
| 11854070 | 6 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 12020922 | 8 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 12010922 | 3 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 11854140 | 12 mm | 4.5 mm | pezzi 10 |
| 12040922 | 15 mm | 4.5 mm | pezzi 10 |
| 11804080 | 10 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11758208 | 15 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11752513 | 25 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11762513 | 35 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 15704037 | 40 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 12050922 | 45 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 10094171 | 50 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 12060922 | 60 mm | 10 mm | pezzi 10 |
| 15714037 | 70 mm | 10 mm | pezzi 10 |
| 11864140 | 80 mm | 10 mm | pezzi 10 |
| 11894070 | 15 mm | 1.5 mm | pezzi 10 |
| 15221329 | 2 mm | 2 mm | pezzi 10 |
| 15601265 | 20 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 15241329 | 13 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 10019940 | 159 mm | 27 mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Codice prodotto.
11833960
Fornitore
BRAND™
N. del fornitore
137125
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
65.38€
42.50€ / pezzi 10
Risparmia 22.88€
34% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
42.49 EUR valido fino al 2026-09-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27996" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27996" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
- In PTFE
- La superficie liscia e arrotondata fornisce un'efficace azione di agitazione.
- Adatte per applicazioni universali.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Forma | Cilindrico |