Learn More
- Home
- Products
- Hotplates and Stirrers
- Stirring Bars and Rods
- BRAND™ Ancorette magnetiche in PTFE, cilindriche
BRAND™ Ancorette magnetiche in PTFE, cilindriche
Codice prodotto. 15601265 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
25 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15601265 | 20 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 12030922 | 8 mm | 1.5 mm | pezzi 10 |
| 11844070 | 5 mm | 2 mm | pezzi 10 |
| 11732513 | 10 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 10727671 | 108 mm | 27 mm | Pezzo |
| 11854070 | 6 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 12020922 | 8 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 12010922 | 3 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 11854140 | 12 mm | 4.5 mm | pezzi 10 |
| 12040922 | 15 mm | 4.5 mm | pezzi 10 |
| 11804080 | 10 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11758208 | 15 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11752513 | 25 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11833960 | 30 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 11762513 | 35 mm | 6 mm | pezzi 10 |
| 15704037 | 40 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 12050922 | 45 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 10094171 | 50 mm | 8 mm | pezzi 10 |
| 12060922 | 60 mm | 10 mm | pezzi 10 |
| 15714037 | 70 mm | 10 mm | pezzi 10 |
| 11864140 | 80 mm | 10 mm | pezzi 10 |
| 11894070 | 15 mm | 1.5 mm | pezzi 10 |
| 15221329 | 2 mm | 2 mm | pezzi 10 |
| 15241329 | 13 mm | 3 mm | pezzi 10 |
| 10019940 | 159 mm | 27 mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Codice prodotto.
15601265
Fornitore
BRAND™
N. del fornitore
137115
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
35.99 EUR valido fino al 2026-04-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28034" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28034" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
- In PTFE
- La superficie liscia e arrotondata fornisce un'efficace azione di agitazione.
- Adatte per applicazioni universali.
Specifica
Specifications
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Forma | Cilindrico |