Learn More
Agencinox™ Paletta cilindrica
Codice prodotto. 11771913
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1 l
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11771913 500 mL Pezzo
11781913 1 l Pezzo
11791913 2000 ml Pezzo
10269070 2000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11771913 Fornitore Agencinox™ N. del fornitore 915
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Transfer samples without contamination. Agencinox™ Stainless Steel Micro Spatulas are chemically inert and manufactured with smooth surfaces.
  • 18/10 Stainless steel chemical scoop
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Product Type Pala
Materiale Stainless Steel
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Size 75 mm
Stile Cilindrico
Certificazione/Conformità AISI 304
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm