Learn More
Agencinox™ Paletta cilindrica
Descrizione
- 18/10 Stainless steel chemical scoop
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Product Type | Pala |
| Materiale | Stainless Steel |
| Capacità (sistema metrico) | 1 l |
| Size | 95 mm |
| Stile | Cilindrico |
| Certificazione/Conformità | AISI 304 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |