Learn More
Sartorius™ Cylindrical Weights
Codice prodotto. 15419963 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g
2 g
200 g
500 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) unitSize
15419963 500 g Pezzo
15670795 1 g Pezzo
15833095 200 g Pezzo
15681057 2 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15419963 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore YCW552802
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Supplied in high-quality plastic cases that are suitable for use in clean rooms.
  • Tolerances comply with OIML R111-1
  • Non-magnetizable
  • Polished surface
  • Made of special stainless steel with a density of 7,950 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cylindrical Weight
Certificazione/Conformità DAkkS calibration certificate
Classificazione E2
Materiale Stainless Steel
Materiale involucro Plastic
Peso (sistema metrico) 500 g
Densità 7,950 kg/m³