Learn More
Cynarin, MedChemExpress
Descrizione
Cynarin is an antichoke agent with a variety of biological activities including antioxidant, antihistamic and antiviral activities.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cynarin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 30964-13-7 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 5 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C25H24O12 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Sinonimo | Cynarine |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 23 mg/mL (44.53 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only