missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cynarin, MedChemExpress
Descrizione
Cynarin is an antichoke agent with a variety of biological activities including antioxidant, antihistamic and antiviral activities.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cynarin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 30964-13-7 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 25 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C25H24O12 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Sinonimo | Cynarine |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 23 mg/mL (44.53 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?