Learn More
Cynarin, TRC
Codice prodotto. 30011721
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011721 100 mg 100mg
30011059 2.5 mg 2.50mg
30007712 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011721 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC991475100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30964-13-7
Formula molecolare C25 H24 O12
Molecular Weight (g/mol) 516.45
Sinonimo 3,4-Dihydroxycinnamic Acid 1-Xarboxy-4,5-dihydroxy-1,3-cyclohexylene Ester, (1R,3R,4S,5R)-1,3-Bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-4,5-dihydroxy-Cyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-4,5-dihydroxy-, (1R,3R,4S,5R)-, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, 1-carboxy-4,5-dihydroxy-1,3-cyclohexylene ester (8CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-4,5-dihydroxy-, (1R,3R,4S,5R)- (9CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-4,5-dihydroxy-, [1R-(1α,3α,4α,5β)]-, Cynarine, 1,5-Dicaffeoylquinic acid, Cinarin, Cinarine, Cynarin
IUPAC Name (1R,3R,4S,5R)-1,3-bis[[(E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy]-4,5-dihydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES O[C@@H]1C[C@](C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1O)(OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Cynarin (1,3-Dicaffeoylquinic Acid)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(24(34)35,11-19(30)23(20)33)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,33H,11-12H2,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23+,25-/m1/s1
Peso formulazione 516.1268
Percent Purity >95%