Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey Aminopeptidase N/CD13 (Unique) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18776689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18776689 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18776689 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.00€
    897.75€ / 10µg
    Risparmia 52.25€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene Aminopeptidase N/CD13
Numero di accesso unique
ID gene (immissione) 290
Alias gene alanyl (membrane) aminopeptidase, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, aminopeptidase N, ANPEP, AP-M, APN, AP-N, CD13, CD13 antigen, CD13APN, EC 3.4.11, EC 3.4.11.2, gp150, LAP1, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, P150, PEPN, PEPNhAPN
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Cynomolgus Monkey
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg