Learn More
R&D Systems™ Cyno Monkey SIRP beta 1/CD172b(XP_005568593) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18771009
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18771009 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18771009 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.39€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 45.69€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Numero di accesso XP_005568593
ID gene (immissione) 10326
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Specie Cynomolgus Monkey
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg