Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD3 gamma (NP_001270839.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18723307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18723307 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18723307 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    387.45€ / 10µg
    Risparmia 22.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene CD3 gamma
Numero di accesso NP_001270839.1
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 559 bp
ID gene (immissione) 917
Alias gene CD3g, CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ79544, FLJ94613, IMD17, MGC138597, T3G, T-cell antigen receptor complex, gamma subunit of T3, T-cell receptor T3 gamma chain, T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Cynomolgus Monkey
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg