Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey IDUA (XP_005554313.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18421710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18421710 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18421710 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    913.00€
    863.10€ / 10µg
    Risparmia 49.90€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene alpha-L-Iduronidase/IDUA
Numero di accesso XP_005554313.1
ID gene (immissione) 3425
Alias gene alphaLIduronidase, IDA, IDUA, MPS1, MPSI
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Cynomolgus Monkey
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg