Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey TLR5 (EHH50515.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18421500
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18421500 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18421500 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    913.00€
    863.10€ / 10µg
    Risparmia 49.90€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene TLR5
Numero di accesso EHH50515.1
ID gene (immissione) 7100
Alias gene MGC126430, MGC126431, SLEB1FLJ10052, TIL-3, TIL3Toll/interleukin-1 receptor-like protein 3, toll-like receptor 5
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Cynomolgus Monkey
Quantità 10 μg