Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey TrkA (unique) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18794657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18794657 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18794657 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    826.00€
    781.20€ / 10µg
    Risparmia 44.80€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Specifica
Gene TrkA
Numero di accesso unique
ID gene (immissione) 4914
Alias gene DKFZp781I14186, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MTChigh affinity nerve growth factor receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1, p140-TrkA, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, Trk-A, TRKAOncogene TRK, TRKTRK1, tyrosine kinase receptor A
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantità 10 μg