Descrizione
CYP3A7 Polyclonal antibody specifically detects CYP3A7 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigene | CYP3A7 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 0.5 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1.0 μg/mL |
| Formulazione | PBS, 2% Sucrose |
| N. accesso geni | P24462 |
| Alias gene | CYPIIIA7, cytochrome P450, family 3, subfamily A, polypeptide 7, Cytochrome P450-HFLA, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, microsomal monooxygenase, subfamily IIIA, polypeptide 7, xenobiotic monooxygenase |
| Specie ospite | Rabbit |
| Vedi altri risultati |