missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYP4V2 Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30508631 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30508631 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30508631 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338288AF594

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

CYP4V2 Polyclonal antibody specifically detects CYP4V2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CYP4V2
Applicazioni ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 594
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene BCD, CYP4AH1, cytochrome P450 4V2, cytochrome P450, family 4, subfamily V, polypeptide 2, EC 1.14, EC 1.14.14.1, FLJ18432, MGC43534
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human CYP4V2 (NP_997235.3).,, Sequence:, LMFKEGWEHKKSLQILHTFTNSVIAERANEMNANEDCRGDGRGSAPSKNKRRAFLDLLLSVTDDEGNRLSHEDIREEVDTFMFEGHDTTAAAINWSLYLLGSNPEVQKKVDHELDDVFGKSDRPATVEDLKKLRYLECVIKETLRLFPSVPLFARSVSEDCEVAGYRVLKGTEAVIIPYALHRDPRYFPNPEEFQPERFFPENAQGRHPYAYVPFSAGPRNCIGQKFAVMEEKTILSCILRHFWIESNQKREELGLEGQLILRPSNGIWIKLKRRNADER
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 285440
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.