Learn More
Cypermethrin, 96%
Codice prodotto. 15505196 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15505196 25 g 25g
15595186 5 g 5g
15515196 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15505196 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456310250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 52315-07-8 | C22H19Cl2NO3 | 416.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52315-07-8
Formula molecolare C22H19Cl2NO3
Molecular Weight (g/mol) 416.3
InChI Key KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cypermethrin, barricade, ripcord, ustaad, ammo, supercypermethrin, cymbush, alpha-cypermethrin, cypermethrine, agrothrin
PubChem CID 2912
ChEBI CHEBI:4042
IUPAC Name [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
SMILES CC1(C(C1C(=O)OC(C#N)C2=CC(=CC=C2)OC3=CC=CC=C3)C=C(Cl)Cl)C
Specifica
Materiale o nome chimico Cypermethrin
Densità 1.1200g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Mixture of isomers) (HPLC)
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.12
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 416.3
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cypermethrin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.