Learn More
Cyproconazole
Codice prodotto. 15445409
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15445409 5 g 5g
15455409 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15445409 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63142.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Triazole fungicide which causes hepatocellular adenomas and carcinomas | CAS: 94361-06-5 | C15H18ClN3O | 291.779 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Cyproconazole is used to inhibit demeythylation in fungal sterol synthesis. And it is used on greenhouse and field-grown roses and as a wood preservative, surface application or pressure treatment of wood for above-ground uses, including siding, plywood, millwork, shingles, lumber.
Solubility
Soluble in acetone, ethanol, xylene, and dimethyl sulfoxide.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94361-06-5
Formula molecolare C15H18ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 291.779
Numero MDL MFCD01678672
InChI Key UFNOUKDBUJZYDE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86132
ChEBI CHEBI:83748
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
SMILES CC(C1CC1)C(CN2C=NC=N2)(C3=CC=C(C=C3)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico Cyproconazole
Tipo Cyproconazole
Forma fisica Crystalline
Punto di fusione 108°C
Colore Brown
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Numero UN UN3077
Beilstein 8396421
Punti di ebollizione >250°C
Indice di Merck 14,2771
Informazioni di solubilità Soluble in acetone,ethanol,xylene,and dimethyl sulfoxide.
Peso formulazione 291.78
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyproconazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyproconazole