missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyproheptadine hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16488256
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16488256 100 mg 100mg
16482149 1 g 1g
16474337 50 mg -
16452116 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16488256 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0366A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Cyproheptadine hydrochloride is a potent and orally active 5-HT2A receptor antagonist, with antidepressant and antiserotonergic effects. Cyproheptadine hydrochloride has antiplatelet and thromboprotective activities. Cyproheptadine hydrochloride can be used for the research of thromboembolic disorders.

Cyproheptadine hydrochloride is a potent and orally active 5-HT2A receptor antagonist, with antidepressant and antiserotonergic effects. Cyproheptadine hydrochloride has antiplatelet and thromboprotective activities. Cyproheptadine hydrochloride can be used for the research of thromboembolic disorders.

Specifica

Materiale o nome chimico Cyproheptadine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 969-33-5
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22ClN
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (154.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3C=CC4=CC=CC=C/24.Cl
Molecular Weight (g/mol) 323.86
Peso formulazione 323.86
Percent Purity 99.98%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.