Learn More
Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, LoGiCal
Codice prodotto. 30464270
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464270 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464270 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0609.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Nomi componenti o analita Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
InChI Formula InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
Tipo di soluzione Neat
SMILES O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5
IUPAC Name 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)-1-methylpiperidine;trihydrate;dihydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 701.76
Quantità 10 mg
Peso formulazione 700.3198 g/mol