Learn More
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418656
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16418656 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16418656 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1165
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate is an antihistamine and is an antagonist of serotonin and histamine2.
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate is an antihistamine and is an antagonist of serotonin and histamine2.
Specifica
Materiale o nome chimico Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H21N.3/2H2O.HCl
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (94.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3C=CC4=CC=CC=C/24.[H]Cl.[1.5H2O]
Molecular Weight (g/mol) 350.88
Peso formulazione 350.88
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only