Learn More
Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, TRC
Codice prodotto. 30180282
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180282 50 mg 50mg
30179793 100 mg 100mg
30180266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180282 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98920050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 41354-29-4
Formula molecolare 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Molecular Weight (g/mol) 701.76
Sinonimo Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
IUPAC Name 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)-1-methylpiperidine;trihydrate;dihydrochloride
SMILES O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5
Specifications
Materiale o nome chimico Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
Peso formulazione 700.3198