Learn More
Cyproheptadine N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30137225
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137225 1 g 1g
30011601 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137225 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9895501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100295-63-4
Formula molecolare C21 H21 N O
Molecular Weight (g/mol) 303.4
Sinonimo 4-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-piperidine 1-Oxide, Cyprohepatadine N-Oxide
IUPAC Name 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium
SMILES C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyproheptadine N-Oxide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C21H21NO/c1-22(23)14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11H,12-15H2,1H3
Peso formulazione 303.1623