Learn More
Cyrene, TRC
Codice prodotto. 30357915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30357915 50 mL 50mL
30363863 250 mL 250mL
30353802 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30357915 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC99541350ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53716-82-8
Formula molecolare C6H8O3
Molecular Weight (g/mol) 128.13
Sinonimo (1S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, (5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one, Cyrene, Dihydrolevoglucosenone
IUPAC Name (1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one
SMILES O=C1CC[C@H]2CO[C@@H]1O2
Specifica
Materiale o nome chimico Cyrene
Quantità 50 mL
InChI Formula InChI=1S/C6H8O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
Peso formulazione 128.0473